Läs mer
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Produktkod. 10332390 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Assorted
Blått
Black
Clear
Klart
Orange
Red
White
Yellow
Kjol stil:
Full
Halv
Okjol
Unskirted
Upphöjd
Formatera:
96 brunnar
Elevated Wells
Flat Top
Platt topp
Single Notch Corner
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10332390
Brand: Axygen™ PCR96HSC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer.
Axygen™ PCR-mikroplatta med 96 brunnar förhöjd kjol är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • 96-brunnars halvkjolar PCR-platta
  • Single Notch Coner
  • Applikation/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR och ABI Sekvensering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Ingen streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNas-, DNas-fri
    Formatera 96 brunnar
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Klart
    Produkttyp Platt topp, dubbelskårad
    För användning med (utrustning) Standard 96 brunnsblock
    Kjol stil Halv
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 200μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.