Läs mer
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kjol stil:
Full
Halv
Okjol
Oskjol
Upphöjd
Formatera:
96 brunnar
Förhöjda brunnar
Platt topp
Single Notch Corner
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Nonsterile Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene 96-well Semi-Skirted PCR Plate Single Notch Coner Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Certifikat och efterlevnad | RNase-, DNase-free |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Flat top |
| För användning med (utrustning) | Standard 96 well blocks |
| Kjol stil | Full |
| Material | Polypropylene |
| Volym (metrisk) Tja | 200 μL |
| Visa mer |