Läs mer
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kjol stil:
Full
Halv
Okjol
Oskjol
Upphöjd
Formatera:
96 brunnar
Förhöjda brunnar
Platt topp
Single Notch Corner
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Axygen™ 96-brunnars PCR-mikroplatta är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Icke steril
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
- Single Notch Coner
- Applikation/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR och ABI Sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNas-, DNas-fri |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Standard 96 brunnsblock |
| Kjol stil | Full |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 200μ L |
| Visa mer |