Läs mer
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kjol stil:
Full
Halv
Okjol
Oskjol
Upphöjd
Formatera:
96 brunnar
Förhöjda brunnar
Platt topp
Single Notch Corner
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Axygen™ PCR-mikroplatta med 96 brunnar förhöjd kjol är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Icke steril Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen 96-brunnars halvkjolar PCR-platta Single Notch Coner Applikation/kompatibilitet: Standard termisk cykling, ABI Realtid PCR 7300, 7500, 7900, qPCR och ABI Sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNas-, DNas-fri |
| Formatera | Single Notch Corner |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 och ABI sekvenseringsenheter |
| Kjol stil | Halv |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 200μ L |
| Visa mer |