Läs mer
Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor
Produktkod. 12749458 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kjol stil:
Full
Halv
Okjol
Oskjol
Upphöjd
Formatera:
96 brunnar
Förhöjda brunnar
Platt topp
Single Notch Corner
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 12749458
Brand: Axygen™ PCR96FSR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer.
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod No Barcode
    Certifikat och efterlevnad RNase-, DNase-free
    Formatera Standard
    Array 8 x 12
    Färg Rött
    För användning med (utrustning) Standard 96 well blocks
    Kjol stil Full
    Material Polypropylene
    Volym (metrisk) Tja 200 μL
    Antal Wells 96
    Sterilitet Non-sterile
    Well Shape Round
    För användning med (applikation) PCR thermal transfer, RT-PCR applications