Läs mer
Axygen™ Kapslar för PCR-rör
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
MaxyClear
MaxyClear, m/skrivyta
Orange
Rött
Violett
Förslutningstyp:
Kupolformad keps
Kupolformad mössa
Platt mössa
Produkttyp:
8-Strip Flat PCR-rörlock
8-Strips kupolformad PCR-rörlock
8-stavs platt PCR-rörlock med skrivyta
Kupolformad PCR-rörkapsyl med 8 remsor
PCR Caps
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Beskrivning
Axygen polypropen, tunnväggiga PCR-rör med och utan lock är designade för att passa standardblock med 96 brunnar och finns i ett sortiment av färger. Den konsekventa och ultratunna väggen möjliggör exakt värmeöverföring. En jämn införingslock säkerställer en tät passform för att minska avdunstning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Stängningsfärg | Klart |
| Färg | MaxyClear |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 125/Pk. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 8-strips PCR-rör och 96-brunnars PCR-mikroplattor och även för fluorescerande, luminescerande och realtids-PCR |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Visa mer |