Läs mer
Axygen™ Mikroplatta förseglingsfilm och tejper
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Material:
Aluminium
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttyp:
Andningsbar tätningsfilm
AxySeal tätningsfilm
CyclerSeal Sealing Film Roll
CyclerSeal tätningsfilm
Sealing Film Roll
Tätningsfilm
UltraClear tätningsfilm
Mått (L x B):
115 x 500 m
135.5 x 80 mm
146 x 79.2 mm
146 x 79.6 mm
153 x 82.3 mm
Ej tillämpligt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Conditionnement:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Description
För applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur, Axygen filmer är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att försegla plåtar och förbättra automatiseringen. Används för att försegla mikroplattor med flera brunnar. Tätningsfilmens temperatur sträcker sig från -40 °C till +104 °C.
Andas
- Tillåt effektivt gasutbyte för cellulär och bakteriell odling— samtidigt som man förhindrar kontaminering
- Försegla odlingsplattor av polypropen och polystyren, 96- och 384-brunnars plattor inklusive andra analysplattor
- Ger exceptionell tätning på plattor med flera brunnar med varierande temperaturer och reagens
- Med kompressionsmattor förseglas filmer och tejper under termocykling
- Idealisk för ljuskänsliga prover och dess enhetligt applicerade lim ger optimal brunnsförsegling
- Genomstickningsbar, PCR-AS-200
- Exceptionell tätning över hela plattan skyddar prover under transport eller lagring
- När den används med Axygens kompressionsmatta eliminerar denna polyesterfilm kontaminering från brunn till brunn och överkorsning i PCR-tillämpningar
- Polyesterbaserad med jämnt och konsekvent applicerat akryllim för att eliminera kanteffekten i känsliga ELISA analyser
- Lämplig för försegling av vävnadsodlingsplattor, korttidsförvaring och inkubation, transport och inneslutning av biologiskt farliga lösningar
- Finns i både icke-steril och steril förpackning
Spécification
Spécification
| Material | Rayon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 6,02 tum |
| Längd (metrisk) | 153 mm |
| nr per ärende | 1000/Cs. |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Mått (L x B) | 153 x 82.3 mm |
| Bredd (engelska) | 3,24 tum. |
| Bredd (metrisk) | 82.3 mm |
| För användning med (applikation) | Designad för applikationer som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till ELISA och cellkultur, möjliggör effektivt gasutbyte för cellulär och bakteriell odling, samtidigt som kontaminering förhindras |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu