Läs mer
Axygen™ Mikroplatta förseglingsfilm och tejper
Produktkod. 12014538 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Material:
Aluminium
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttyp:
Andningsbar tätningsfilm
AxySeal tätningsfilm
CyclerSeal förseglingsfilmrulle
CyclerSeal tätningsfilm
Tätningsfilm
Tätningsfilmrulle
UltraClear tätningsfilm
Mått (L x B):
115 x 500 m
135,5 x 80 mm
146 x 79,2 mm
146 x 79,6 mm
153 x 82,3 mm
Ej tillämpligt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Produktkod. 12014538
Brand: Axygen™ PCRTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjuder bra ekonomi för engångsbruk.
För applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur, Axygen filmer är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att försegla plåtar och förbättra automatiseringen. Används för att försegla mikroplattor med flera brunnar. Tätningsfilmens temperatur sträcker sig från -40 °C till +104 °C.
Andas
  • Tillåt effektivt gasutbyte för cellulär och bakteriell odling— samtidigt som man förhindrar kontaminering
  • Försegla odlingsplattor av polypropen och polystyren, 96- och 384-brunnars plattor inklusive andra analysplattor
Aluminium
  • Ger exceptionell tätning på plattor med flera brunnar med varierande temperaturer och reagens
  • Med kompressionsmattor förseglas filmer och tejper under termocykling
  • Idealisk för ljuskänsliga prover och dess enhetligt applicerade lim ger optimal brunnsförsegling
  • Genomstickningsbar, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • Exceptionell tätning över hela plattan skyddar prover under transport eller lagring
  • När den används med Axygens kompressionsmatta eliminerar denna polyesterfilm kontaminering från brunn till brunn och överkorsning i PCR-tillämpningar
AxySeal
  • Polyesterbaserad med jämnt och konsekvent applicerat akryllim för att eliminera kanteffekten i känsliga ELISA analyser
  • Lämplig för försegling av vävnadsodlingsplattor, korttidsförvaring och inkubation, transport och inneslutning av biologiskt farliga lösningar
  • Finns i både icke-steril och steril förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 5,33 tum.
Längd (metrisk) 135.5 mm
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.
Mått (L x B) 135,5 x 80 mm
Bredd (engelska) 3,14 tum.
Bredd (metrisk) 80 mm
För användning med (applikation) Designad för applikationer som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till ELISA och cellkultur
Produkttyp CyclerSeal tätningsfilm
Tjocklek 60μ m
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +104 °C