Läs mer
Axygen™ Mikroplatta förseglingsfilm och tejper
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Material:
Aluminium
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttyp:
Andningsbar tätningsfilm
AxySeal tätningsfilm
CyclerSeal Sealing Film Roll
CyclerSeal tätningsfilm
Sealing Film Roll
Tätningsfilm
UltraClear tätningsfilm
Mått (L x B):
115 x 500 m
135.5 x 80 mm
146 x 79.2 mm
146 x 79.6 mm
153 x 82.3 mm
Ej tillämpligt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Beskrivning
För applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur, Axygen filmer är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att försegla plåtar och förbättra automatiseringen. Används för att försegla mikroplattor med flera brunnar.
Aluminium
- Ger exceptionell tätning på plattor med flera brunnar med varierande temperaturer och reagens
- Med kompressionsmattor förseglas filmer och tejper under termocykling
- Idealisk för ljuskänsliga prover och dess enhetligt applicerade lim ger optimal brunnsförsegling
- Genomstickningsbar, PCR-AS-200
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 4,52 tum. |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Mått (L x B) | 115 x 500 m |
| Bredd (engelska) | 196 in. |
| Bredd (metrisk) | 500 m |
| För användning med (applikation) | Designed for applications ranging from PCR and real-time PCR to storage, ideal for light-sensitive samples |
| Visa mer |