Läs mer
Axygen™ Mikroplatta förseglingsfilm och tejper
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Material:
Aluminium
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttyp:
Andningsbar tätningsfilm
AxySeal tätningsfilm
CyclerSeal förseglingsfilmrulle
CyclerSeal tätningsfilm
Tätningsfilm
Tätningsfilmrulle
UltraClear tätningsfilm
Mått (L x B):
115 x 500 m
135,5 x 80 mm
146 x 79,2 mm
146 x 79,6 mm
153 x 82,3 mm
Ej tillämpligt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tamaño de la unidad:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Descripción
För applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur, Axygen filmer är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att försegla plåtar och förbättra automatiseringen. Används för att försegla mikroplattor med flera brunnar.
Aluminium
- Ger exceptionell tätning på plattor med flera brunnar med varierande temperaturer och reagens
- Med kompressionsmattor förseglas filmer och tejper under termocykling
- Idealisk för ljuskänsliga prover och dess enhetligt applicerade lim ger optimal brunnsförsegling
- Genomstickningsbar, PCR-AS-200
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 5,74 tum. |
| Längd (metrisk) | 146 mm |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Mått (L x B) | 146 x 79,2 mm |
| Bredd (engelska) | 3,11 tum. |
| Bredd (metrisk) | 79.2 mm |
| För användning med (applikation) | Designad för applikationer som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till ELISA och cellkultur, idealisk för ljuskänsliga prover |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido