Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,2 ml kupollock
Produktkod. 11381914 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blue
Clear
Diverse
Green
Orange
Red
Spectrum
Violet
Vitt
Yellow
Produkttyp:
Maxymum Recovery, Domed Cap PCR Tubes
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Produktkod. 11381914
Brand: Axygen™ PCR02DR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tunn och jämn väggtjocklek för exakt värmeöverföring
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase, pyrogen-free
Färg Red
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Stängningsmaterial Polypropylene
För användning med (utrustning) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Sterilitet Non-sterile
Material Polypropylene
Förslutningstyp Domed Cap
Formatera Tube
Produkttyp Thin Wall, Domed Cap PCR Tube