Läs mer
Axygen™ PCR-rör med platt lock, 0,2 ml
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
spektrum
Produkttyp:
Tunnväggig PCR-rör
Tunnväggiga PCR-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Beskrivning
Designad för att passa standardblock med 96 brunnar. Axygen™ PCR-rör med platt lock, 0,2 m är gjorda av icke-steril polypropen. Varje koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Tättslutande lock säkrar innehållet och förhindrar avdunstning. Finns i ett sortiment av färger.
- Kvantitativa PCR-kompatibla rör för ett brett utbud av realtids-PCR-instrument
- Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
- Jämn införingslock förseglar full längd för en tät passform som förhindrar provavdunstning
- Maxymum Recovery™ alternativet ger ultralåg retention och hög avkastning
- Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
- Finns i en mängd olika färger för att stödja färgkodning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Visa mer |