Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Antal Wells:
24
48
96
384
Volym (metrisk) Tja:
1,1 ml
1,8 ml
10 000μ L
1100μ L
125μ L
2000 μl
240μ L
550μ L
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 30
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
Används för provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
Utmärkt kemikaliebeständighet ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions Centrifugering till 4 000 RCF Diamantformade brunnar tillåter fullständig provåtervinning Svarta och vita tallrikar finns på specialbeställning Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 125μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Well Shape | Fyrkantig |
| Visa mer |