Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12557907 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Antal Wells:
24
48
96
384
Volym (metrisk) Tja:
1.1 mL
1.8 mL
10 000μ L
1100μ L
125μ L
2000 μl
240μ L
550μ L
5 000μ L
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 30
Paket med 5
Paket med 50
Product Code. 12557907
Brand: Axygen™ P384120SQCS
Only null left
Add to basket
Add to basket
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Används för provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions
  • Centrifugering till 4 000 RCF
  • Diamantformade brunnar tillåter fullständig provåtervinning
  • Svarta och vita tallrikar finns på specialbeställning
  • Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 16 x 24
    Färg Klart
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 125μ L
    Antal Wells 384
    Sterilitet Sterila
    Well Shape Fyrkantig
    För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
    Max. RCF 4000 x g
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Temperaturområde (engelska) -112 °F
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C