Läs mer
Axygen™ Tunnväggiga polypropen PCR-rörremsor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
- Jämn införingslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning
- Certifierad RNase-/DNase-fri
- Ickepyrogena
- Icke steril
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DNas-/RNas-fri |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 8 tubremsor med kupolformade lock |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |