Läs mer
Axygen™ Tunnväggiga polypropen PCR-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15499063 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15499063
Brand: Axygen PCR02C500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att passa standard 96 brunnsblock. Axygen™ Tunnväggiga polypropen PCR-rör är icke-pyrogena och är tillverkade med 99,9 % ren ny polypropen.
  • Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
  • Jämn införingslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning
  • Certifierad RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase-/DNas-fri
Färg Klart
Beskrivning Rör med platt lock
Volym (metrisk) 0,2 ml
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa