Läs mer
Axygen™ Tips Refill System
Produktkod. p-4102790 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
1 till 200μ L
15 till 1 250μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 11300285
Brand: Axygen™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen™ pipettspetsar i stil och universell passform i lättfyllda påfyllningsställ
Axygen™ Tips Refill System innehåller slitstarkt refillställ som enkelt kan fyllas på för hand och är autoklaverbart. Dessa genomskinliga rack inkluderar färgkodade insatser för spetsidentifiering och är certifierade RNase-/DNase-fria. De finns i olika färger och är förpackade i bulk eller rack.
  • Certifierad att vara RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Genomskinligt ställ gör att tips är lätta att se
  • Färgkodad insats möjliggör enkel identifiering av spetsen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 15 till 1 250μ l
    Sterilitet Icke-steril
    Färg Klart
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Formatera Ställ
    Tipsstil Universell
    Förpackning 96 Tips/Rack, 8 Racks/Pk, 6 Packs/Cs
    Graderad Nej