Läs mer
Axygen™ Tube Closures
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Material:
Polyeten
Storlek (metrisk):
10 till 16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Beskrivning
- Uniquely molded and pliable cap
- Available in range of colors
AxyCap Closures
- Fits 10mm, 12mm, 13mm and 16mm
- AxyCap seals over the rim, on smaller tubes and within 16mm tubes
- Soft pliable secondary closures
- Plastic thats piercable and allows for direct tube sampling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Test Tube Cap |
| Material | Polyeten |
| Färg | Blått |
| Storlek (engelska) | 0.39 to 0.63 in. |
| Storlek (metrisk) | 10 till 16 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | 10, 12, 13, 16 mm Tubes |