Läs mer
STEMCELL Technologies AZD8055
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Beskrivning
- AZD8055 is a potent, selective ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), with an IC50 value of 0.8 nM (Chresta et al.) It is very specific with ∼1,000-fold selectivity for mTOR over all PI3K isoforms and exhibits no activity against a panel of 260 kinases at concentrations up to 10 μM (Chresta et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1009298-09-2 |
| Synonym | CCG-168 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C25H31N5O4 |
| Renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.