Läs mer
Azlon™ Disposal Bins
Höjd (metrisk):
26,5 cm
70 cm
Bredd (metrisk):
23 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För säker kassering av krossat glas
- Självmonterande styva lådor för säker kassering av krossat glas
- Glas hålls säkert i starkt läcksäkert och punkteringsbeständigt LDPE-foder
- Locket har en integrerad avfallsflik för enkel användning och har en tätningsfunktion för användning när den är full
- Lådor är tydligt tryckta med bruksanvisning
- D x B x H: 23 x 23 x 26,5 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 23 cm |
| Färg | Genomskinligt |
| Höjd (metrisk) | 26,5 cm |
| Form | Rektangulär |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| För användning med (applikation) | Säker kassering av krossat glas |
| Monteringstyp | Bänkskiva |
| Material | LDPE |
| Produkttyp | Avfallsbehållare |