Läs mer
Azlon HDPE runda flaskor med smal hals
Produktkod. 10708805
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Antal per förpackning:
10/PK
110
1200
30
350
420
5/PK
60
800
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10708805
Brand: Azlon BNH0500P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ett brett utbud av vätskor med dessa hållbara plastflaskor. Azlon™ HDPE runda flaskor med smal hals har god allmän kemikalieresistens och är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Förvara ett brett utbud av vätskor med dessa hållbara plastflaskor. AzlonTM HDPE runda flaskor med smal hals har god allmän kemikalieresistens och är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva HDPE-flaskor med polypropenskruvlock
  • Lätt men mycket hållbar i användning
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material HDPE
Antal per förpackning 10/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 160 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 6,29 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock