Läs mer
Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med propplock
Produktkod. 11313504
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11313504
Brand: Azlon BGE340P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa graderade fyrkantiga flaskor. Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med propplock är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa graderade fyrkantiga flaskor. AzlonTM HDPE genomskinliga, graderade fyrkantiga flaskor med propplock är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Kraftiga fyrkantiga flaskor med pluggförslutning och skruvlock
  • Lätt att greppa kepsar har växel för manipuleringssäker trådfästning i halsen
  • Formgjutna graderingar för ungefärlig volymmätning
  • Utrymmesbesparande design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
För användning med (applikation) För flytande eller fast användning
Material HDPE
Längd (metrisk) 101mm
Antal per förpackning 5/PK
Bredd (metrisk) 82mm
Stängningsfärg Genomskinligt
Certifikat och efterlevnad EU; USA
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Graderad fyrkantig flaska
Bredd (engelska) 3,23 tum.
Längd (engelska) 3,98 tum.
Höjd (engelska) 6,69 tum.
Diameter (metrisk) 58 mm (innerhals)
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras