Läs mer
Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Beskrivning:
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Outplånligt tryckt på arabiska, franska och engelska
Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Outplånligt tryckt på norska, danska, svenska och engelska
Outplånligt tryckt på norska, holländska, svenska och engelska
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Beschreibung
Tryckt med globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation. Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor visar kemiska namn och viktig säkerhetsinformation på fyra europeiska språk, vilket eliminerar behovet av flera tvättflaskor i europeiska språktalande länder.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals
- Outplånligt tryckt
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
- Finns i tre vatten- och fem lösningsmedelsetiketter
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska |
| Inkluderar | Orange polypropen stängning |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Stängningsfärg | Orange |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur