Läs mer
Azlon™ LDPE-provbehållare med gångjärnslock
Kapacitet (metrisk):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
Diameter (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- Containers with captive hinged cap suitable for many applications
- Lightweight and unbreakable in normal use
- Can withstand temperatures up to 80°C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Specimen Container |
| Förslutning ingår | Yes |
| Material | LDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Förslutningstyp | Hinged Cap |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Höjd (metrisk) | 36 mm |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |