Läs mer
Azlon™ LDPE-provbehållare med gångjärnslock
Produktkod. 12783335
Kapacitet (metrisk):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
Diameter (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 12783335
Brand: Azlon BGG304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Okrossbara och lätta provbehållare. Azlon™ LDPE-provbehållare med gångjärnslock är perfekta för många laboratorieapplikationer.
  • Containers with captive hinged cap suitable for many applications
  • Lightweight and unbreakable in normal use
  • Can withstand temperatures up to 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Specimen Container
Förslutning ingår Yes
Material LDPE
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Diameter (metrisk) 12 mm
Höjd (metrisk) 40 mm
Antal per förpackning 20/Pk.