Läs mer
Azlon™ LDPE-provbehållare med gångjärnslock
Produktkod. p-8001808
Kapacitet (metrisk):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
Diameter (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10717465
Brand: Azlon BGG308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Okrossbara och lätta provbehållare. Azlon™ LDPE-provbehållare med gångjärnslock är perfekta för många laboratorieapplikationer.
  • Behållare med fällbart lock som lämpar sig för många applikationer
  • Lätt och okrossbar vid normal användning
  • Tål temperaturer upp till 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material LDPE
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Förslutningstyp Gångjärnsmössa
Diameter (metrisk) 28 mm
Höjd (metrisk) 32 mm
Antal per förpackning 10/Pk.