Läs mer
Azlon™ Lid for Square Shaped HDPE Bucket
Produktkod. 12045562
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12045562
Brand: Azlon BWX110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with square shaped HDPE bucket
  • Lids with moulded inset handle for square shaped buckets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lid
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Svart
För användning med (utrustning) Square Bucket
Höjd (metrisk) 45 mm
Längd (metrisk) 280 mm
Kvantitet 1 Ea.
Bredd (metrisk) 280 mm