Läs mer
Azlon™ Lätta polypropentrattar
Produktkod. 10708205
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Höjd (metrisk):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10708205
Brand: Azlon FWC054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lättviktspolypropen tillverkad av livsmedelsgodkänd plast
Tillverkad av lätt polypropen. Azlon™ Lätta polypropentrattar inkluderar ribbor som förhindrar luftlås och tillåter snabb filtrering. Autoklaverbar till 121° C.
  • Lightweight polypropylene funnels with ribs that prevent air locks, allowing rapid filtration
  • Autoclavable to 121°C
  • Made from food grade plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) skaft 5 mm
Material Polypropylene
Höjd (metrisk) 47 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable