Läs mer
Azlon™ Lätta polypropentrattar
Produktkod. p-8001813
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
9 mm
10 mm
13mm
14 mm
17 mm
Höjd (metrisk):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 12024608
Brand: Azlon FWC060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktspolypropen tillverkad av livsmedelsgodkänd plast
Tillverkad av lätt polypropen. Azlon™ Lätta polypropentrattar inkluderar ribbor som förhindrar luftlås och tillåter snabb filtrering. Autoklaverbar till 121° C.
  • Lätta polypropentrattar med ribbor som förhindrar luftlås, vilket möjliggör snabb filtrering
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Tillverkad av livsmedelsgodkänd plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) skaft 10 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 107 mm