Läs mer
Azlon™ Mikromagnetisk omrörarstång
Produktkod. p-8001816
Längd (metrisk):
7 mm
10 mm
13 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Product Code. 10359324
missing translation for 'mfr': Azlon SWN954
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd dessa stänger för en mängd olika omrörningsapplikationer. Fisherbrand™ Azlon™ Micro Magnetic Omrörarstänger är idealiska för små kärl, provrör och flaskor.
  • För effektiv omrörning
  • PTFE sammansättning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Material Magnet
Kvantitet 2/Pk.
Form Micro