Läs mer
Azlon™ Pivotring Magnetisk omrörarstång
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Tillverkad av magnetisk PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar inkluderar en central pivotring som säkerställer effektiv spinning även på böjda eller ojämna baser.
- Tillverkad av magnetisk PTFE
- Central pivotring säkerställer effektiv spinning även på böjda eller ojämna baser
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått (L x B x H) | 1,57 Lin. |
| Längd (engelska) | 1,57 tum. |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Material | Magnet |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Form | Pivotring |
| Typ | Omrörningsbar |