Läs mer
Azlon™ PMP Autoklaverbar pincett
Produktkod. 12084588
Längd (metrisk):
11,5 cm
14,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12084588
Brand: Azlon™ TWY262
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med PMP som har hög smältpunkt och god temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Autoklaverbar pincett är idealisk för säker hantering av prover.
  • Högkvalitativ, autoklaverbar pincett
  • Fina tandgrepp för säker hantering av prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Skarp
Material PMP
Längd (metrisk) 14,5 cm
Produkttyp Pincett
För användning med (applikation) För säker hantering av prover
Mått (L x B) 145 L mm
Kvantitet Ea.