Läs mer
Azlon™ Vakuumexsickator av polykarbonat med kran
Höjd (metrisk):
262 mm
296 mm
Diameter (metrisk) platta:
205 mm
236 mm
Diameter (metrisk) Inre:
215 mm
245 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Slitstark med hög slagtålighet och klarar säkert höga vakuumtryck
- Transparent polykarbonatöverdrag och bas
- Slitstark med hög slagtålighet
- Tål säkert höga vakuumtryck
- Keramisk platta tillåter användning av glöddeglar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polykarbonat |
| Produkttyp | Vakuumexsickator |
| Inkluderar | Kran |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 296 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 195 mm |
| Diameter (metrisk) platta | 236 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 245 mm |