Läs mer
Azlon™ Polykarbonatflaskor
Produktkod. 15304941
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Höjd (metrisk):
52 mm
62 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
22 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15304941
Brand: Azlon BRC0005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för provtagning, produktion och förpackning av ångsteriliserade biologiska lösningar
  • Mycket transparenta polykarbonatflaskor med färgat polypropenlock
  • Lämplig för upprepad sterilisering genom autoklavering vid 121 °C
  • Läcksäker och spricksäker
  • Tål temperaturer till− 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Polykarbonat
Volym (metrisk) 5 mL
Antal per förpackning 100/Pk.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 52 mm