Läs mer
Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar
Produktkod. p-8001837
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10195184
Brand: Azlon CP1000P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för god kemikalie- och temperaturbeständighet. Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar är ett robust och pålitligt val för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
  • Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
  • Upphöjda gjutna graderingar ger permanenta markeringar för mätning
  • Stor hällpip underlättar utmatningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Tolerans ±10 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Klass B
Diameter (metrisk) 66 mm
Kvantitet 1PK
Examen 10 mL
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 17,32 tum.
Höjd (metrisk) 440 mm
Typ Ograderad cylinder