Läs mer
Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Description
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
- Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
- Ultraklar polypropen ger förbättrad synlighet och kemikaliebeständighet
- Klass B
- Överensstämmer med ISO 6706
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±0,5 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706 |
| Klass | B |
| skala | Blått |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Kvantitet | 10PK |
| Examen | 0.5 mL |
| Skala Färg | Blått |
| Show More |