Läs mer
Azlon™ Instrumentbricka av polypropen
Mått (L x B):
350 x 200 mm
350 x 250 mm
610 x 350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rigid and robust
- All sizes have 22mm deep vertical sides
- Can be autoclaved at 121°C
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 350 x 200 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Instrument Tray |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (engelska) | 13.7 in. |
| Antal per förpackning | 1 |
| Form | Rectangular |
| Bredd (engelska) | 7.8 in. |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |