Läs mer
Azlon™ Flaskor av polypropen med bred hals
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Använd dessa hållbara runda flaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropenflaskor med rund bred hals har en läckagesäker, linerfri design och erbjuder god kemisk resistens. Lätt att rengöra. Slät inre kontur för effektiv hällning.
- Genomskinliga, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
- Kraftig och mycket hållbar i användning
- Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
- Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
- Autoklaverbar vid 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 32 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10/PK |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 116 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |