Läs mer
Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kvantitet:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 330
Paket med 350
Paket med 5
Paket med 55
Paket med 60
Varje
Beskrivning
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon ™polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
- Hög klarhet, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
- Läcksäker, linerfri design
- Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel hällning
- Kraftig och mycket hållbar i användning
- Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
- God kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar vid 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 200 |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Kvantitet | 200/Pk. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Visa mer |