Läs mer
Azlon™ Volymflaska av polypropen
Produktkod. p-8001851
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Tolerans:
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10319454
Brand: Azlon FDF024N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av genomskinlig polypropen. Azlon™ Volymkolv av polypropen har en tydlig och lättläst kalibreringslinje.
  • Tillverkad av genomskinlig polypropen som ger god hållbarhet
  • Tydlig lättläst kalibreringslinje
  • Kalibrerad till ISO 1042, klass B-toleranser
  • Levereras med polypropenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinligt
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar Propp
Antal per förpackning 1
Tolerans ±0,2 ml
Klass B
Förslutningstyp Propp
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm