Läs mer
Azlon™ HDPE, Jerry Can
:
Kapacitet: 25L
Beskrivning
- Lätt och robust
- Korrosionsbeständig
- Lämplig för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Mått (L x B x H) | 294 x 245 x 470mm |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Jerry Can |