Läs mer
Azlon™ Round Wide Neck Powder HDPE Bottles
Produktkod. 12030802
Kapacitet (metrisk):
150 mL
300 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12030802
Brand: Azlon BGC428P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ideal for storage of powders and other solids
  • Translucent rigid HDPE bottles with PVDC wadded polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Genomskinligt
Material HDPE
Antal per förpackning 10
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 104 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock