Läs mer
Azlon™ Round Wide Neck Powder HDPE Bottles
Kapacitet (metrisk):
150 mL
300 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Translucent rigid HDPE bottles with PVDC wadded polypropylene screw caps
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 10 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 104 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |