Läs mer
Azlon™ Avsmalnande fogmuff i glas
Produktkod. p-8002921
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12063354
Brand: Azlon SWN804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bildar en vätske- och gastät tätning.
  • För fettfria och högvakuumtätningar med användning Quickfit™ slipade glasfogar
  • Stark konstruktion med räfflad axel för enkel hantering och upprepad användning
  • Självsmörjande och icke-kontaminerande
  • Arbetstemperaturintervall -100 C °till +260 °C
  • Arbetsvakuum≤ 10 -3 atmosfärer
  • Mycket resistent mot kemiska angrepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Produkttyp Avsmalnande ärmar
Temperaturområde (metriskt) –100 till 250 °C
Standard konisk led nr. 14/23