Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Platta påsar
Mått (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
500 x 250 mm
nr per ärende:
1200
2000
2400
2500
3600
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2400
Paket med 2500
Paket med 3600
Beskrivning
- Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
- New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
- Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Cool dry place |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
| Förslutningstyp | Heat Seal |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Material | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tjocklek (metrisk) | 135 μm |
| nr per ärende | 2000 |
| Visa mer |