Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Reel Sterilizer Bags
Mått (L x B):
200m x 100 mm
200m x 150 mm
200m x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Beskrivning
- Protects its contents from deterioration, damage and contamination
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | EN868-5 and ISO11607-1 |
| Förslutningstyp | Heat Seal |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Material | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| nr per ärende | 4 reels |
| Mått (L x B) | 200m x 200 mm |
| Längd (metrisk) | 200 m |
| Visa mer |