Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted rullar
Mått (L x B):
100 mx 100 mm
100 mx 150 mm
100 mx 200 mm
100 mx 300 mm
Kvantitet:
1 st
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Skyddar dess innehåll från försämring, skador och kontaminering
- Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | EN868-5 och ISO11607-1 |
| Färg | Blått |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 4/Cs. |
| Steriliseringsmetod | Steam och EO |
| Mått (L x B) | 100 mx 200 mm |
| Längd (metrisk) | 100 m |
| Produkttyp | Sterilization Bag |