Läs mer
Azpack™ Mortar and Pestle with Wooden Handle Pestle
Produktkod. p-8002924
Kapacitet (metrisk):
199 ml
284 ml
Diameter (metrisk) Inre:
95 mm
107 mm
Höjd (metrisk):
72 mm (murbruk)
74 mm (murbruk)
Längd (metrisk):
170 mm (stöt)
192 mm (stöt)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12303348
Brand: Azpack™ 12303348
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Releases oils that can't be extracted using modern appliances. Azpack™ Mortar and Pestle with Wooden Handle will grind and crush the toughest materials without cracking the strong and dense porcelain.
  • Mortar constructed of vitrified electical porcelain
  • Pestle includes a Beech wood handle
  • Unglazed grinding surface
  • Integral pouring lip reduces waste and spillage
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 284 ml
Avsluta Oglaserad
Diameter (metrisk) Inre 107 mm
Diameter (metrisk) Yttre 129mm (135mm to lip)
Produkttyp Mortel och mortelstöt
Material Mortar: Vitrified electrical porcelain, Pestle: Beech
Höjd (metrisk) 72 mm (murbruk)
Längd (metrisk) 192 mm (stöt)