Läs mer
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), minus vitamin A
Description
Gibco B-27 Supplement minus vitamin A is a customized, serum-free formulation based on the original, most cited neuronal cell culture supplement, designed specifically to support the proliferation and cultivation of neural stem cells (NSCs) and neural progenitor cells. By excluding vitamin A (also known as retinyl acetate or retinol), this variant prevents the differentiation-inducing effects of retinoic acid, making it ideal for maintaining NSCs and neural progenitors in their undifferentiated state.
En variant av det mest citerade neuronala cellodlingstillskottet, B-27 Supplement Minus Vitamin A är en anpassad version av det ursprungliga B-27-tillskottet utan vitamin A (retinylacetat). B-27 Supplement Minus Vitamin A är ett serumfritt tillskott idealiskt för odling av neurala progenitor- och stamceller, antingen som neurosfärer i suspension eller i adherent monolagerodling, utan att inducera differentiering. B-27 Supplement Minus Vitamin A tillhandahålls som en 50X-vätska och är avsedd för användning med Neurobasal Medium eller Neurobasal-A Medium för neuronal cellodling utan behov av ett astrocytematarlager.
B-27 Supplement är lämpligt för användning i de flesta neuronala celltillämpningar. För andra tillämpningar tillhandahåller vi alternativa formuleringar av B-27 Supplement och Neurobasala medier
Spécification
Spécification
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus. |
| Celltyp | Neurala stamfaderceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 50 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | B-27 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 5-Methoxyindole
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Indol-5-yl methyl ether
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.