Läs mer
Brady™ B-423 Termiska överföringsetiketter i polyester
Produktkod. 16677865
Höjd (metrisk):
3.2 mm
4.8 mm
5.1 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.7 mm
10.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikal upprepning (metrisk):
6.4 mm
7.3 mm
7.6 mm
8.9 mm
9.5 mm
12.1 mm
12.7 mm
13.6 mm
15.2 mm
22.2 mm
34.9 mm
Bredd (metrisk):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
16.5 mm
17.8 mm
19.1 mm
22.9 mm
25.4 mm
27.9 mm
31.8 mm
34.9 mm
38.1 mm
50.8 mm
69.9 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 16677865
Brand: Brady™ 030357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent lim
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och AGA godkända
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester (B-423)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-79-423-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 50.80 mm (W) x 10.16 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.7 mm
Mått (LxB) 50.80 mm (W) x 10.16 mm (H)
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 50.80 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50.8 mm
Höjd (engelska) 0.4 in
Höjd (metrisk) 10.2 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 10.2 mm
Alternativt artikelnummer THT-79-423-10